Learn More
Corning™ Pointes à filtre barrière sur rack à charnière à faible liaison DeckWorks™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 μl à 10 μl
1 μl à 100 μl
1 μl à 200 μl
1 μl à 20 μl
Conditionnement:
960 pièces
Description
Les pointes à filtre barrière à faible liaison Corning DeckWorks sont dotées d’une barrière en HDPE inerte pour éliminer la contamination croisée par les aérosols lors des procédures de pipetage critiques. Les pointes à filtre barrière à faible liaison DeckWorks ne piègent pas les liquides et n’inhibent pas la PCR en cas de pipetage excessif.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 μl à 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Utilisée pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats |
| Format | Portoir à charnières |
| Type de pointe | Faible rétention, Rond |
| Conditionnement | rack |
| Graduée | Oui |
| Gamme de produits | DeckWorks |
| Afficher plus |