Learn More
Corning™ Contrôleur de température
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type:
Contrôleur de température
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce contrôleur de température est conçu pour contrôler avec précision les températures des liquides sur les plaques chauffantes PC-400D et PC-600D à affichage numérique et les plaques chauffantes pour agitateurs PC-420D et PC-620D.
- Contrôle la température des liquides jusqu’à 200ºC dans les récipients placés sur la plaque chauffée Pyroceram.
- Augmente la précision et la répétabilité en contrôlant la température des liquides et non celle de la plaque supérieure.
- Pendant le fonctionnement, l’icône du contrôleur s’allume sur l’écran et la commande de la température de l’unité peut être réglée entre 5 et 200ºC.
- MISE EN GARDE : Un réglage de 200ºC lors de l’utilisation de 6795PR ne signifie pas que la plaque supérieure est à 200ºC. La température de la plaque supérieure peut être aussi élevée que 550ºC.
Les contrôleurs de température ne sont pas disponibles pour une utilisation avec les unités à agitateur uniquement.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Plaques chauffantes PC-400D et PC-600D et agitateurs à plaque chaufante PC-420D et PC-620D |
| Température (métrique) | Température ambiante jusqu’à 200°C |
| Type | Contrôleur de température |