Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en verre à fond conique jetables
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
15 ml
50 mL
Conditionnement:
125 pièces
72 pièces
Description
Ces tubes présentent une épaisseur de paroi uniforme plus constante, une pointe conique bien formée et un rayon de pointe durable. Les tubes sont conçus pour résister à la centrifugation jusqu’à 3000 FCR.
Les bouchons à vis sont vendus séparément. Le produit est fourni non stérile.Pour les bouchons à vis, voir art. N° de 9998-13, 99999-13 pour s’adapter à l’art. N° 99502-5 ; voir art. N° 9998-15, 99999-15 pour s’adapter à l’art. N° 99502-10, 99502-15 ; voir art. N° 9999-24 pour s’adapter à l’art. N° 99502-50.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nbre par carton | 125 |
| Nb par paquet | 125 |
| Diamètre du filetage | 15-415 |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme | Cylindrique |
| Longueur (métrique) | 114 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction