Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en verre à fond conique jetables
Code produit. p-314779 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
15 ml
50 mL
Conditionnement:
125 pièces
72 pièces
Code produit. 10130213
Marque: Corning™ 9950215
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes non stériles, en verre borosilicaté Pyrex™.
Ces tubes présentent une épaisseur de paroi uniforme plus constante, une pointe conique bien formée et un rayon de pointe durable. Les tubes sont conçus pour résister à la centrifugation jusqu’à 3 000 FCR.
Les bouchons à vis sont vendus séparément. Le produit est fourni non stérile.
Pour les bouchons à vis, voir réf. N° 9998-13, 99999-13 pour s’adapter à la réf. N° 99502-5 ; voir n° de réf. N° 9998-15, 99999-15 pour s’adapter à la réf. N° 99502-10, 99502-15 ; voir n° de réf. N° 9999-24 pour s’adapter à la réf. N° 99502-50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Oui
Matériau Verre borosilicaté
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 126 mm
Forme du fond Conique
Type de bouchon Sans bouchon
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3000 x g