Learn More
Corning™ Pipettes Pasteur en verre jetables
Code produit. 10528603 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
14,6 cm
22,86 cm
33,02 cm
Diamètre (métrique) externe:
0,55 cm
0,65 cm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10528603
Marque: Corning™ 7095B 9PK
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement. Corning™ Les pipettes Pasteur jetables en verre sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie.
Étranglement à un pouce au-dessous de l’extrémité supérieure afin de faciliter le raccordement. Les pipettes Pasteur en verre jetables Corning™ sont idéales pour les transferts non volumétriques dans les études bactériologiques, immunologiques, hématologiques et sérologiques.
Les pipettes Pasteur en verre jetables Corning sont disponibles en conditionnements pratiques. L’utilisation unique écarte le risque de contamination croisée des échantillons et réactifs de laboratoire précieux. Ces pipettes présentent un étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement. Elles sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique rapides dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie, ainsi que dans les procédures de chimie clinique et de banque de sang.
Les pipettes de la série ‘B’ sont en verre sodocalcique. Les séries ‘D’ sont en verre borosilicaté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Non
Diamètre (impériale) externe 0,216 in
Diamètre (métrique) externe 0,55 cm
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Comprend Étranglement 2,54 cm (1 in) sous l’extrémité haute
Longueur (impériale) 9 in
Type de pointe Rond
Longueur (métrique) 22,86 cm
Type Pipette Pasteur non cotonnée
Jetable Oui