Learn More
Corning™ Flacons stériles jetables
Utilisés comme récepteurs de rechange pour les systèmes de filtration stériles jetables Corning ou comme flacons de stockage. Les flacons stériles jetables Corning™ sont faciles à saisir et idéals pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses.
107.28€ - 226.42€
Spécification
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les flacons à col de 4,5 cm
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Applications : Stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10488371
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
431175
150 ml
107.28€
24 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10738212
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
430281
250 ml
110.08€
24 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10278951
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
430282
500 ml
151.27€
24 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10124291
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
430518
1 L
226.42€
24 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Flacons en polystyrène durables
  • Gradué
  • Taille du col : 45 mm
  • Graduations faciles à lire
  • Le bouchon à joint fournit un joint étanche à l’air et aide à minimiser le risque de contamination
  • Avec bouchons stériles
Spécification
Spécification
Oui
Polystyrène
Applications : Stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
24/carton
24/boîte
À utiliser avec les flacons à col de 4,5 cm
Stérile
Bouchon à joint orange en PEHD
2/Bte
Flacon de stockage gradué à prise facile