Learn More
Corning™ Facteur de croissance épidermique (EGF), naturel de souris (récepteur)
Code produit. p-96954 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1 μ g
100 μ g
Pureté ou qualité:
> 95 % déterminée par SDS-PAGE et > 80 % par pH 9,9 PAGE
> 98 % déterminée par SDS-PAGE et pH 9,9 PAGE
Conditionnement:
1 MG
100µg
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 11593600
Marque: Corning™ 356001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Améliore la prolifération d’une grande variété de types de cellules
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • Facteurs de croissance en flacon hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propagez vos cellules dans des conditions plus définies, dans des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum
Les facteurs de croissance sont des protéines qui se lient aux récepteurs présents à la surface des cellules non hématopoïétiques. Chaque famille de facteurs de croissance affecte des types de cellules spécifiques, par exemple les facteurs de croissance nerveuse (NGF) affectent les types de cellules nerveuses et les facteurs de croissance épidermique (EGF) affectent les types de cellules épithéliales.
Corning offre une vaste gamme de facteurs de croissance dérivés de différentes espèces, naturelles et recombinantes. Ces facteurs de croissance épidermique recombinant humain ont été utilisés pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire la différenciation cellulaire dans une variété de types de cellules dans des conditions sans sérum ou de sérum réduit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° à 8°C
Type de produit Facteur de croissance
Format Naturel
Formule Lyophilisée à partir d’acétate d’ammonium, sans porteur, reconstituée dans du dH2O
À utiliser avec (application) Large gamme de lymphokines recombinantes et de produits biochimiques contenant des facteurs de croissance naturels hautement purifiés. Spécifiquement conçue pour une utilisation dans la recherche en biologie cellulaire fondamentale.
Pureté ou qualité > 95 % déterminée par SDS-PAGE et > 80 % par pH 9,9 PAGE
Quantité 1 μ g
Réactivité Souris
Source Glandes sous-maxillaires de la souris mâle