Learn More
Falcon™ Plateau de chargement à 96 puits et couvercle
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Conditionnement:
5 pièces
Description
Plateau de chargement à 96 puits Falcon™, avec couvercle. Plateau de milieu cellulaire en PS pour l’alimentation des tests sur cellules, non traité pour la culture cellulaire Le baffle intégré pour le plateau de chargement atténue les ballottements du milieu et réduit le risque de contamination.
- Gamma-irradié.
- Apyrogène
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Nbre par carton | 5/carton |
| Nb par paquet | 5/boîte |
| Quantité | 5/carton |