Learn More
Corning™ Lames de microscope dépolies
Un ou deux côtés dépolis
483.65€ - 630.47€
Spécification
Épaisseur (métrique) de 0,9 à 1,1 mm
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Frosted Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Frosted Matériau Prix Quantité et disponibilité  
11363835
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
2949-75X25
Des deux côtés Verre sodocalcique
630.47€
1440 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11343835
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
2948-75X25
1 côté Verre
483.65€
1440 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Verre incolore pour optimiser la clarté
  • Les lames mesurent 75 × 25 mm et sont d’une épaisseur 0,9 à 1,10 mm
  • Surface sablée pour une écriture facile et lisible
  • Produit non stérile
  • Environ 72 lames par boîte
Spécification
Spécification
de 0,9 à 1,1 mm
75 mm
25 mm