Learn More
Corning™ Système avec plaque PAMPA pré-enduite Corning™ Gentest™
Système de support perméable à 96 puits avec plaque de filtration pré-enduite de plusieurs couches structurées de phospholipides.
Marque: Corning™ 353015
790.12 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24125" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La plaque PAMPA stable et pré-enduite est hautement reproductible
- Amélioration de la prévisibilité des dosages par rapport au modèle PAMPA traditionnel
- Réduction de la rétention de masse des composés
- Outil de classement adapté à l’évaluation des composés au mécanisme de transport passif et à la prévision de la perméabilité des médicaments in vivo
- Structure en polystyrène