Learn More
Corning™ Bouchon de transfert aseptique jetable GL 45
Réduit la contamination et améliore la productivité des opérations de culture cellulaire lors de l’ajout ou de l’élimination de milieux et de cellules
418.43€
Spécification
Nbre par carton | 2/carton |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Diamètre du filetage | GL 45 |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369464
|
Corning™
3564 |
Pour flacon d’agitation en plastique de 3 L |
418.43€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11359464
|
Corning™
3562 |
Flacon d’agitation en plastique de 1 L |
418.43€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11379464
|
Corning™
3565 |
Pour flacon d’agitation en plastique de 500 ml |
418.43€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le bouchon est fabriqué à partir de PE haute densité ; autoclavage déconseillé
- Le port d’aération se termine par un filtre d’aération de 25 mm de diamètre avec une membrane en PVDF avec des pores de 0,2 μm et un raccord cannelé
- Le port de transfert de liquide possède une extrémité interne avec un tube plongeur en polypropylène rigide coudé pour atteindre le fond du flacon. Sur son côté externe, le port dispose d’une tubulure flexible scellable à chaud, résistant aux produits chimiques, de 1/8 po (3,2 mm) de dia. int. et de 1/4 po de dia. ext. L’extrémité de la tubulure comprend un connecteur mâle Luer-Lock scellé par un bouchon de scellage femelle Luer
Spécification
2/carton | |
GL 45 | |
Stérile |
1/boîte | |
Oui |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.