Learn More
Corning™ Éprouvette graduée en polystyrène
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
50 pièces
Beschreibung
Ces éprouvettes graduées en polystyrène optiquement transparentes de 100 ml Corning™ sont conçues pour la distribution aseptique et précise de milieux de culture stériles ou d’autres liquides biologiques. Une housse anti-poussière en polyéthylène est incluse.
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau | Polystyrène |
| Tolérance | plusmn;0,05 po |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Nbre par carton | 50/carton |
| Jetable | Jetable |
| Diamètre (impériale) | 1,26 in |
| Comprend | Couvercle anti-poussière en polyéthylène |
| Graduations | 1 ml |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Subdivision | 1 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur