Learn More
Corning™ Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC-2)
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
gt;5 x 105 cellules
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les cellules Corning™ HUVEC-2 conviennent à une utilisation dans les systèmes d’angiogenèse Corning™ BioCoat™ : Migration de cellules endothéliales. Les cellules peuvent être utilisées dans les tests d’invasion de cellules endothéliales Corning BioCoat et de formation de tubes. Conditionnés dans des flacons cryogéniques individuels contenant >5x105 cellules.
- Excellente viabilité
- Chaque flacon de cellules Corning™ HUVEC-2 contient 5x105 cellules qui ont été cryoconservées au numéro de passage 2 dans un milieu contenant 10 % de DMSO
- Homogénéité entre les lots
- Testé pour la capacité à produire une réponse migratoire robuste en présence du VEGF et du SVF.
- Pré-sélection pour les études de l’angiogenèse
- Qualifié pour une utilisation dans les systèmes d’angiogenèse Corning™ BioCoat : Migration de cellules endothéliales. Peut également être utilisé dans les tests d’invasion de cellules endothéliales Corning™ BioCoat et de formation de tubes.
- Coloration immunohistochimique positive pour le facteur von Willebrand (FvW) et l’antigène CD31
- Absorption positive de Dil-Ac-LDL
- Mycoplasme négatif, VIH-1, hépatite B et C, bactéries, levures et champignons
Specifications
Specifications
| À utiliser avec | Système d’angiogenèse Corning™ BioCoat™ |
| À utiliser avec (application) | Utilisé comme modèle pour étudier la différenciation endothéliale et la modulation de la formation de tubes endothéliaux par des agents antiangiogéniques |
| Type de produit | Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine |
| Quantité | gt;5 x 105 cellules |
| Source | Veine ombilicale humaine |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction