Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne
Tous les produits Corning Produits
Description
Includes
Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Ces flacons sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux. Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes.
- Fabriqués en PP pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C
- Graduations noires avec grande pastille de marquage
- Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
- Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons.
- Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
- Les flacons autostables ont une base spéciale qui leur permet d’être verrouillés dans un rack et un plateau cryogénique (réf. n°431131) pour une manipulation à une seule main.
- Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
- Sans DNAse / RNAse
- Stérile
- Apyrogènes
Avertissement ! Ne pas utiliser de flacons cryogéniques pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. Stockez uniquement les flacons en phase vapeur au-dessus du gaz liquéfié. Utilisez toujours un équipement de sécurité approprié lors du retrait des flacons du stockage cryogénique.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Rondelle de silicone pour une étanchéité sûre, rack en polymousse à 50 positions avec boîte pour un transport facile |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 50 |
| Afficher plus |