Learn More
Corning™ Milieu de différenciation de l’épithélium intestinal
GREENER_CHOICE
Code produit. 11553600 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 250 mL
Conditionnement:
500mL
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 11553600
Marque: Corning™ 355357
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Favorise la différenciation rapide de l’épithélium intestinal in vitro
Le milieu de différenciation de l’épithélium intestinal Corning™ (anciennement Entero-STIM), 250 ml, favorise la différenciation rapide de l’épithélium intestinal in vitro, 2/boîte (identique à la réf. 30357M)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieux de culture de différenciation de cellules souches
Stérilité Stérile
Quantité 1 x 250 mL
Contenu et stockage 2° à 8°C