Learn More
Corning™ Supplément universel pour cultures ITS Premix
Tous les produits Corning Produits
Description
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
- En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
- Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
- Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
- Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des milieux. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, tels que le SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture T-Cell (pour les cellules T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types de cellules. La réduction de l’utilisation du sérum est facilitée grâce à des produits tels que ITS et Corning Nu-SerumTM.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |
| Type de produit | ITS Premix |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution d’eau ; reconstituer dans 5 ml de dH2O (solution mère) |
| Quantité | 5 mL |