Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pipettes
- Pipettes manuelles multicanaux
- Corning™ Pipeteurs Lambda Plus à 8 et 12 canaux
Corning™ Pipeteurs Lambda Plus à 8 et 12 canaux
Code produit. p-4363605
Tous les produits Corning Produits
Code produit. 11333625
Marque: Corning™ 4080
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
Description
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort
Disponibles en configurations monocanal, huit et douze canaux, toutes les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
Caractéristiques
- Étalonné en usine selon des normes ISO 8655 strictes avec garantie de 3 ans
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV
- Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
- Éjecteur de pointes réglable
Informations sur la commande
Support pour accessoires et portoir disponibles séparément (réf. cat. 07-201-790 et -789).
Garantie
3-ans
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Certifications et labels de qualité
- Label Energy Star
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Précision | ±8 à ±2 % |
Certifications/Conformité | CE |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec | Pointe de pipettes universelle |
Nombre de canaux | 8 |
Gamme de produits | Lambda Plus |
Stérilité | Non stérile |
Type | Pipette |
Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
Surveillance UV | Oui |
Garantie | 3 ans |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
-
-
Code produit. 17213514
-
-
-
-
-
-
-
Code produit. 16399911
-
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 16319921
610,00 € / 1 pièce -
Catalog No. 12712796
625,00 € / 1 pièce -
Catalog No. 16359921
665,00 € / 1 pièce -
Catalog No. 10695951
195,00 € / 50 pièces