Learn More
Corning™ Pipeteur monocanal Lambda Plus, réglable, autoclavable
GREENER_CHOICE
Code produit. 11327431 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Précision:
±1 à ±0.6 %
±1.2 à ±0.6 %
±1.6 à ±0.8 %
±12 à ±1.5 %
±4 à ±0.5 %
±4 à ±0.8 %
Pointes compatibles:
Embout de pipette 1000 μl
Pointe 10 μl
Pointe 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11327431
Marque: Corning™ 4073
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort
Disponibles en configurations monocanal, huit et douze canaux, toutes les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
Caractéristiques
  • Étalonné en usine selon des normes ISO 8655 strictes avec garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
Garantie
3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±1.6 à ±0.8 %
Certifications/Conformité ISO8655
Pointes compatibles Pointe 200 μl
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec Cône de 200 µl
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Lambda Plus
Type Pipeteur monocanal
Volume (métrique) 10 à 100 μl
À utiliser avec (équipement) 200μL Pointe
Comprend La clé est fournie avec chaque pipette pour faciliter l’étalonnage interne
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans