Learn More
Corning™ Pinces pour agitateur orbital LSE™
Pour le maintien des flacons Erlenmeyer
45.92€
Spécification
Type de produit | Pince |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateur orbital LSE™ et agitateur orbital LSE™ à faible vitesse |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333815
|
Corning™
480113 |
Flacon Erlenmeyer de 250 ml |
45.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343815
|
Corning™
480114 |
Flacon Erlenmeyer de 500 ml |
45.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353815
|
Corning™
480115 |
Flacon Erlenmeyer 1 L |
45.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec l’agitateur orbital LSE™ et l’agitateur orbital à faible vitesse LSE™
Spécification
Pince | |
Agitateur orbital LSE™ et agitateur orbital LSE™ à faible vitesse |