Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11593620 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
50 mL
Sans additif:
Sans LDEV
Sans Rouge de phénol, No Phenol Red
Conditionnement:
10mL
50mL
5mL
Remarque :éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Code produit. 11593620
Marque: Corning™ 356237
Remarque :éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice de membrane Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée provenant de la tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris, tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, y compris la laminine (composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes à héparane sulfate, le nidogène / l’entactine et un certain nombre de facteurs de croissance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Matrice de membrane basale
Sans additif Sans Rouge de phénol, No Phenol Red
À utiliser avec (application) Croissance et différenciation cellulaires ; études métaboliques/toxicologiques ; tests de contamination ; dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo ; études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées
Gamme de produits Matrigel
Quantité 10 mL
Source Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris
Contenu et stockage -20°C