Learn More
Corning™ Matrice haute concentration Matrigel™
Tous les produits Corning Produits
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
Spécification
Spécification
| Concentration | High |
| Type de produit | Matrice de membrane basale |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans rouge de phénol, No Phenol Red |
| Gamme de produits | Matrigel Matrix |
| Quantité | 10 mL |
| Format | Matrice Matrigel, concentration élevée, sans phénol, sans LDEV |
| Source | Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris |
| Contenu et stockage | -20°C |