Learn More
Corning™ Micro-spatules stériles, extrémité conique
Shop All Corning Products
Click to view available options
Longueur (métrique):
15,2cm
Unit Size:
50 pièces
Description
- Les spatules Corning sont conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons exempts de contamination.
- Élimine le recyclage et la restérilisation nécessaires avec les spatules réutilisables.
- Disponibles en cinq configurations différentes.
- Micro-spatules disponibles dans deux configurations.
- Conditionnement individuel.
- Antistatiques.
- Stériles.
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogènes.
Order Info
Chaque emballage a été stérilisé par irradiation.
Compliance
- Produit certifié apyrogène
- Conforme aux exigences USP classe VI
Specifications
Specifications
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | USP classe VI, apyrogène, certifiée sans RNase ni DNase |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Micro-spatule |
| À utiliser avec (application) | Applications de biologie moléculaire, échantillons lyophilisés et échantillonnage exempt de contamination |
| Longueur (impériale) | 5,98 in |
| Comprend | Une cuillère en V à une extrémité et une lame plate effilée à l’autre extrémité |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 15,2cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction