Learn More
Corning™ 2.5S Nerve Growth Factor (NGF), Mouse Natural
Code produit. p-96914 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
Conditionnement:
1000µg
10µg
Code produit. 11543520
Marque: Corning™ 354005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Designed specifically for use in basic cell biology research
  • NGFs are isolated from mouse submaxillary glands
  • 2.5S form consists of two β subunits
  • 7S form consists of two α, one β and two ϒ subunits
  • Products are tested for biological activity in appropriate assays, such as the ability of growth factors to stimulate proliferation or DNA synthesis
  • Lymphokines and growth factors are also sterile filtered generally using a 0.2μm membrane
  • Tested for the presence of bacteria, fungi and mycoplasma
Specification sheets include detailed information on quality control testing, product source, storage, stability and recommendations on proper experimental concentrations.
Informations sur la commande
Both supplied in lyophilized form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° to 8°C
Type de produit Facteur de croissance
Formule Lyophilized from phosphate buffered saline, carrier free, reconstitute in serum containing medium or aqueous buffer containing BSA 2%
À utiliser avec (application) Utile pour la maintenance et la différenciation des neurones sympathiques et sensoriels, ainsi que des cellules neuronales in vitro
Pureté ou qualité >90% by 4 to 20% Tris Glycine Gel Electrophoresis
Quantité 10 μg
Réactivité Souris
Source Mouse Submaxillary Glands