Learn More
Falcon™ Pipettes de transfert jetables en plastique
En PE monobloc très résistant
91.77€ - 110.17€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Graduée | Oui |
Graduations | 1, 2 mL |
Quantité | 500/boîte |
Volume (métrique) | 3 ml |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10736841
|
Falcon™
357524 |
Non stérile |
91.77€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10222521
|
Falcon™
357575 |
Stérile |
110.17€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En PE monobloc très résistant
Une seule pression verse 3 ml dans cette pipette de transfert de 6 po. La petite pointe garantit une reproduction de la taille des gouttes homogène.
- En PE
- Graduations à 1 ml et 2 ml
- Longueur : 6 po (15,2 cm)
- Capacité : 3 ml
- En version stérile ou non stérile
Spécification
Polyéthylène | |
1, 2 mL | |
3 ml | |
Pipette de transfert Falcon™ |
Oui | |
500/boîte | |
15,2 cm |