Learn More
Corning™ Rembourrages pour tubes à centrifuger en polyéthérimide
Le support amortissant pour tubes procure le soutien nécessaire pendant la centrifugation et empêche les tubes de gros volume de tomber.
131.18€ - 202.34€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 1 |
Stérilité | Non stérile |
Forme | Conique |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10202531
|
Corning™
430236 |
8,45 oz. | 250 mL | Polyéthérimide |
131.18€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10789721
|
Corning™
431124 |
16,9 oz. | 500 mL | PP |
202.34€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- À utiliser avec les tubes à centrifuger Corning de 250 ml
- Fond conique
- Polyéthérimide
- Gris
- Non stérile
- Réutilisable
Spécification
Gris | |
1 | |
Conique | |
Tube à centrifuger |
6 | |
Non stérile | |
Conique |