Learn More
Corning™ Bouchons en PE pour système de tubes en bloc
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
120 pièces
Description
- Composé de 96 tubes en polypropylène dans un format de microplaque standard.
- Comprend des tubes de 1,2 ml disponibles individuellement ou en barrettes de huit tubes.
- Les bouchons pour tubes en polyéthylène sont disponibles en bandelettes de 8 bouchons.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bandelette de 8 bouchons |
| Matériau | PE |
| Couleur | Transparent |
| Nb par paquet | 12/Bte |
| Nbre par carton | 120/carton |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Système de tube en bloc à 98 puits de 1,2 ml |