Description
- Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
- Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStar™ ou le bouchon à joint original.
- Stériles. Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
- Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
Order Info
Rack inclus
Specifications
Specifications
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Diamètre (impériale) extérieur | 0,7 in |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | PET |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 50 |
| Conditionnement | Sans rack |
| Show More |