Learn More
Corning™ Plaques en PP
Fabriquées en PP pour offrir une visibilité maximale et une excellente résistance chimique. Les plaques en PP Corning™ constituent un excellent choix pour le transport et le stockage à long terme.
Marque: Corning™ 3364
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 4.16400kg
Description
Les microplaques en polypropylène Corning offrent des formats de puits à faible et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Comprend des hauteurs de jupe uniformes pour une meilleure surface de préhension robotique
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par ex. le DMSO, l’éthanol et le méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Informations sur la commande
Joint avec couvercle de stockage III (vendu séparément).
Spécification
Plat | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non traité | |
Pour le transport et le stockage à long terme | |
25/boîte |
Standard | |
8 x 12 | |
PP | |
Non stérile | |
Plat | |
100/carton | |
100/carton |