Learn More
Corning™ Flacons à centrifuger en polypropylène (PP) : Translucide
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Comprend:
Bouchon à joint torique en silicone
Bouchon à vis
Conditionnement:
36 pièces
4 pièces
Description
Deux styles de bouchons faciles à saisir : standard et hautes performances avec joint torique en silicone
Remarque : Les bouchons ne sont pas interchangeables entre les tailles et les matériaux différents.
- La conception à col large améliore la manipulation des liquides.
- Compatible avec la plupart des centrifugeuses et ne nécessitent pas de godets spéciaux
- Parois très épaisses pour plus de durabilité
- Traitement sans fuite aux vitesses nominales maximales
- Les flacons en polypropylène sont autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 20 minutes.
Informations sur la commande
Les bouchons ne sont pas interchangeables entre les flacons de tailles et de matériaux différents.
Spécification
Spécification
| Capacité | 8 oz., 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8 oz |
| Couleur | Translucide |
| Comprend | Bouchon à joint torique en silicone |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | 36/carton |
| Nb par paquet | 4/Bte |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Afficher plus |