Learn More
Corning™ Barreaux d’agitation magnétiques revêtus de PTFE
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25,4mm
50,8mm
76,2mm
Diamètre (métrique):
9,5mm
19 mm
Longueur (impériale):
1 po
2 in
3 in
Diamètre (impériale):
0,37 in
0,75 po
Unit Size:
1 pièce
Description
Les barreaux d’agitation magnétiques Corning sont revêtus de polytétrafluoroéthylène (PTFE) pour une meilleure résistance aux produits chimiques.
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) | 0,37 in |
| À utiliser avec (équipement) | Toutes les plaques chauffantes et tous les agitateurs série PC-600 |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Diamètre (métrique) | 9,5mm |
| Longueur (métrique) | 50,8mm |
| Matériau | Aimant |
| Quantité | 1 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction