Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire au col penché rectangulaire carboxylé PureCoat™ avec bouchon ventilé
Code produit. 13446839
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
750 ml
Nbre par carton:
5/Carton
50/Carton
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 13446839
Marque: Corning™ 354780
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
La surface chargée négativement est idéale pour les tests de sélection sur culture cellulaire de préparation, sur cellules et HTS
Les surfaces Corning™ PureCoat™ Amine (charge positive) et Carboxyle (charge négative) permettent d’améliorer l’adhérence de cellules, d’obtenir une prolifération cellulaire plus rapide et une amélioration de la récupération de décongélation sur les surfaces de culture tissulaire standard. Ces surfaces fonctionnent avec une large gamme de types de cellules primaires, transfectées, transformées et exigeantes, et ont démontré leur utilité dans des conditions exemptes de sérum ou à teneur réduite en sérum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 25,3 oz
Capacité (métrique) 750 ml
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Pour la culture cellulaire en suspension, la préparation et le stockage des milieux de culture
Type de goulot Cannelé
Nbre par carton 5/Carton
Nb par paquet 5 Paquet
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Carboxyle
Type de bouchon Ventilé/Fermé
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.