Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en PFA réutilisables
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
Ces béchers sont translucides avec une échelle de graduation gravée. Ils résistent aux hautes températures et aux produits chimiques.
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (impériale) externe | 1,53 po |
| Diamètre (métrique) externe | 3,9 cm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PFA |
| À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
| Hauteur (impériale) | 2,32 po |
| Hauteur (métrique) | 5,9 cm |
| Incréments | 10 ml |
| Température (impériale) de fonctionnement max. | 68°F |
| Afficher plus |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido