Learn More
Corning™ Bouchons à vis phénolique réutilisables avec joints en caoutchouc
GREENER_CHOICE
Code produit. 17283594 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 17283594
Marque: Corning™ 999928
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La résine phénolique spécialement formulées résiste aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave.
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Phénolique
Nbre par carton 144/carton
Nb par paquet 144/boîte
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Revêtement en caoutchouc