Learn More
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur
Code produit. 11367851 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 11367851
Marque: Corning™ 1015P250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Béchers en PP translucide avec graduations bleues imprimées
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 3,03 in
Diamètre (métrique) externe 7,7 cm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PP
À utiliser avec (application) Résistance chimique et aux hautes températures
Hauteur (impériale) 4,52 po
Hauteur (métrique) 11,5 cm
Comprend Poignée, bec verseur
Incréments 5 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 68°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 20°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN, ASTM classe A et B
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Griffin