Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en plastique réutilisables avec graduations bleues
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduations:
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Description
Les flacons en polypropylène translucides sont fabriqués avec des graduations bleues pour référence. Les flacons sont dotés d’un col vissant et sont fournis avec un bouchon en PP.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | PP |
| Graduations | 100 ml |
| Type de goulot | Col étroit |
| Nbre par carton | 6/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |