Learn More
Corning™ Flacons de réactifs ; Réutilisables ; Plastique ; Bouchon à vis ; PP GL-45
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 L
2 l
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
6 pièces
Description
Ces flacons sont fabriqués en PP translucide. Ils disposent d’un col large et sont fournis avec des bouchons à vis en PP.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | 10/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme | Cylindrique |
| Hauteur (métrique) | 20,4 cm |
| Diamètre (métrique) | 10,8 cm |