Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables, gradués
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (impériale) externe | 6,14 po |
| Diamètre (métrique) externe | 15,6 cm |
| Capacité (métrique) | 3 000 ml |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
| Hauteur (impériale) | 8,26 po |
| Hauteur (métrique) | 21 cm |
| Incréments | 500 ml |
| Température (impériale) de fonctionnement max. | 68°F |
| Afficher plus |