Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables, gradués
Code produit. 11377841 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 11377841
Marque: Corning™ 1000P50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Béchers en PP translucide avec graduations bleues imprimées.
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 1,6 po
Diamètre (métrique) externe 4,1 cm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PP
À utiliser avec (application) Résistance chimique et aux hautes températures
Hauteur (impériale) 2,3 po
Hauteur (métrique) 6 cm
Incréments 10 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 68°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 20°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN, ASTM classe A et B
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Griffin