Learn More
Corning™ Bouchons à vis phénoliques GPI pour tubes de culture jetables
Click to view available options
Taille du bouchon:
13-415
15-415
18-415
Hauteur (métrique):
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Description
En composé phénolique. Ces bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc.
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 18-415 |
| Matériau de revêtement | Revêtement en caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Phénolique |
| Couleur | Noir |
| Hauteur (métrique) | 17.5 mm |
| Nb par paquet | 1000/Bte |
| Nbre par carton | 1000/carton |
| Matériau de la pointe | Caoutchouc |
| Afficher plus |