Learn More
Corning™ Éprouvettes graduées réutilisables à échelle unique, TC avec haut en entonnoir
Code produit. 11347861 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
2000 ml
Code produit. 11347861
Marque: Corning™ 3022P10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PP translucide avec graduations en relief aux principaux points de l’échelle
Les éprouvettes graduées en polypropylène translucides sont fabriquées avec des graduations en relief aux points primaires de l’échelle. Les éprouvettes ont une base hexagonale et sont étalonnées « pour son volume contenu ». Tolérances conformément à la norme ISO 6706. L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Tolérance plusmn;0,2 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Nb par paquet 1/boîte
Nbre par carton 12/carton
Étalonnage Pour contenir
Jetable Non jetable
Diamètre (impériale) 0,55 in
Balance Simple
Diamètre (métrique) 14 mm
Graduations 0,2 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 125deg;C
Subdivision 0.2mL
Forme Rond
Stérilité Non stériles
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 145 mm
Type Bouteille graduée