Learn More
Corning™ Spatules stériles, extrémité plate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10470282 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
24,76cm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10470282
Marque: Corning™ 3007
Il en reste null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En PS rigide non toxique pour offrir une bonne résistance chimique aux solutions aqueuses. Les spatules stériles Corning™ constituent une solution idéale pour les applications de biologie moléculaire, les échantillons lyophilisés et les échantillonnages exempts de contamination.
  • Les spatules Corning sont conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons exempts de contamination.
  • Élimine le recyclage et la restérilisation nécessaires avec les spatules réutilisables.
  • Disponibles en cinq configurations différentes.
  • Micro-spatules disponibles dans deux configurations.
  • Conditionnement individuel.
  • Antistatiques.
  • Stériles.
  • Sans DNAse / RNAse.
  • Apyrogènes.
Order Info
Chaque emballage a été stérilisé par irradiation.
Compliance
Produit certifié apyrogène
Conforme aux exigences USP classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stérilité Stérile
Forme Extrémité plate, extrémité ronde
Certifications/Conformité USP classe VI, apyrogène, certifiée sans RNase ni DNase
Jetable Oui
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Applications de biologie moléculaire, échantillons lyophilisés et échantillonnage exempt de contamination
Longueur (impériale) 9,75 in
Comprend Une lame plate à une extrémité et une plus grande cuillère ronde à l’autre extrémité
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 24,76cm