Learn More
Corning™ Microplaques Stripwell™
Code produit. 10369021
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10369021
Marque: Corning™ 42593010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues et traitées pour fournir une liaison uniforme, une clarté optique élevée et un faible niveau d’interférence de fond. Les microplaques Corning™ Stripwell™ représentent une excellente solution pour les essais biologiques de diagnostic in vitro.
Les microplaques Corning™ Stripwell™ peuvent être utilisées dans une variété d’essais en laboratoire. Les bandes à fond plat sont conçues pour se décomposer facilement et sont pré-assemblées dans un support alvéolé de bandes qui permet à chaque puits d’être repositionné dans la microplaque lorsqu’il est cassé.
  • Les microplaques Stripwell ont un format en polystyrène à fond plat à 96 puits.
  • Les microplaques Stripwell standard et à faible volume ont des volumes de puits de 190 μl et 360 μl, respectivement.
  • Le paquet de 1 x 8 bandes est conçu pour s’adapter d’une seule façon au support de bandes, éliminant ainsi les risques de mauvaise orientation.
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac. Les numéros de catalogue 07-200-24 contiennent 1 x 8 bandes individuelles sans cadre.
Certifications
Les numéros de catalogue 07-200-31 et -32 ont une chimie de surface certifiée.
Spécification
Format Plaque à barrettes
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Capacité de liaison moyenne, style boîte d’œufs
Couleur Transparent
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 360 μl
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Essais biologiques de diagnostic in vitro
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/carton