Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire en U
Conçus pour faciliter l’utilisation tout en conservant le même environnement de croissance cellulaire que celui des modèles précédents. Les flacons de culture cellulaire en U Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
264.05€ - 322.76€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
À utiliser avec (application) | Constance, hauts rendements cellulaires et viabilité |
Comprend | Le bouchon de bras latéral 20-415 et le bouchon supérieur sont revêtus de caoutchouc styrène-butadiène |
Type de goulot | Cannelé |
Forme | Rectangulaire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Revêtement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Revêtement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15350591
|
Corning™
430641U |
275 ml | Ventilé/Fermé | Traitement pour culture tissulaire, 3 couches |
322.76€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15360591
|
Corning™
430720U |
275 ml | Bouchon de transfert aseptique | Traitement physique de surface |
279.64€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15370591
|
Corning™
430725U |
275 ml | Bouchon à vis, avec prise d’air | Traitement physique de surface |
280.57€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15380591
|
Corning™
431464U |
60 ml | Ventilé/Fermé | Peptide de collagène |
264.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Type de bouchon : Disponible avec un bouchon ventilé, phénolique ou à joint
- 75 Surface de croissance cellulaire en cm2
- Moins de coins pour un raclage plus facile
- Prise plus facile avec un meilleur accès au bouchon
- Surface traitée pour culture tissulaire
- Apyrogènes
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI
- Stérilisé au niveau SAL 10-6
- Étanche aux fuites à 100 %
- Conforme à la norme BSE / TSE
- À col incliné
- Graduations moulées pour l’estimation de la mesure volumétrique
- Retrait facultatif de la pipette du liquide via le dessaisissement de la pipette
- Accès pour des pipettes de 50 ml maximum
- Conception d’empilage stable
- PS USP classe VI
- Fabriqués conformément aux normes BPFa
Spécification
Verre | |
Le bouchon de bras latéral 20-415 et le bouchon supérieur sont revêtus de caoutchouc styrène-butadiène | |
Rectangulaire | |
Stérile |
Constance, hauts rendements cellulaires et viabilité | |
Cannelé | |
Oui | |
75 cm2 |
Produits destinés exclusivement à la recherche.Non destinés à des procédures de diagnostic ou thérapeutiques.