Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Surface de culture:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forme:
Carré
Rond
Quadrillé:
Non quadrillé
Quadrillé
Nb par paquet:
10/Paquet
20/Paquet
4/Paquet
5/Paquet
Conditionnement:
16 pièces
480 pièces
500 pièces
60 pièces
Description
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène
- Les boîtes de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire
- 10 boîtes/sachet sont disponibles pour les boîtes de 100 mm (n° de cat. 430293)
- Les boîtes carrées de 245 mm offrent une surface de croissance de 500 cm2
- L’empilage des microbilles facilite la manipulation
- Les évents permettent des échanges gazeux homogènes
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Stérile
- Apyrogènes
Style de boîte (mm) = diamètres réels de surface de croissance : Boîte de 35 mm = 34,4 mm ; boîte de 60 mm = 52,1 mm ; boîte de 100 mm = 83,8 mm ; boîte de 150 mm = 139,1 mm.
N° de cat. 431110, boîtes carrées avec dimensions intérieures inférieures de 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Les quantités d’emballages diffèrent.Pour plus de détails, consultez le tableau de commande.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 2,7 ml (puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 9 cm2 |
| Jetable | Oui |
| Quadrillé | Non quadrillé |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |