Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire
Traitées pour culture tissulaire (TC) pour offrir une adhérence et une croissance optimales des cellules adhérentes. Les boîtes de culture traitées pour culture tissulaire Corning™ constituent une solution idéale pour la croissance et la conservation des cellules in vitro
232.08€ - 469.41€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Plat |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Forme | Surface de culture | Description | Quadrillé | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Surface de culture | Description | Quadrillé | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10310272
|
Corning™
430196 |
Ronde | 21 cm2 | 51,4 dia. x 15 mm H | Quadrillé |
348.76€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10350602
|
Corning™
431110 |
Carré | 500 cm2 | 245 L x 245 W x 25 mm H | Non quadrillé |
241.26€
16 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10095381
|
Corning™
430293 |
Ronde | 55 cm2 | 80,5 dia. x 20 mm H | Non quadrillé |
458.20€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10556661
|
Corning™
430165 |
Ronde | 9 cm2 | 34,4 dia. x 10 mm H | Non quadrillé |
286.76€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10634141
|
Corning™
430166 |
Ronde | 21 cm2 | 52,1 dia. x 15 mm H | Non quadrillé |
313.48€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10075371
|
Corning™
430167 |
Ronde | 55 cm2 | 83,8 dia. x 20 mm H | Non quadrillé |
469.41€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10117320
|
Corning™
430599 |
Ronde | 148 cm2 | 134,5 dia. x 25 mm H | Non quadrillé |
232.08€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- À partir de PS vierge transparent
- Fournies avec des orifices d’aération pour un échange gazeux homogène
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Billes d’empilage facilitant la manipulation
Informations sur la commande
Les quantités d’emballages diffèrent.Pour plus de détails, consultez le tableau de commande.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Culture cellulaire | |
Couvercle |
Oui | |
Plat | |
Oui | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire |