Learn More
Corning™ Microplaques en polycarbonate PCR à 96 puits Thermowell™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de produit:
Microplaque PCR, modèle M
Microplaque PCR, modèle P
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Une surface à faible liaison protéique empêche la perte d’échantillons
- Pour un fonctionnement exempt d’huile, utiliser une bande adhésive en polyéthylène ou en aluminium avec les thermocycleurs à couvercle chauffant ; convient également au tapis d’étanchéité réutilisable en silicone
- Résiste aux températures jusqu’à 135°C sans se déformer
- Diverses formes de puits s’adaptent aux thermocycleurs populaires
- La surface de la plaque DNA-BIND™ permet l’adhérence covalente de l’ADNsb à l’extrémité 5« et l’extrémité 3«
- non stériles
Certifications
Les plaques en PP sont certifiées exemptes de DNase et de RNase.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR, modèle M |
| À utiliser avec (équipement) | MJ Research PTC-100-96 V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno - ThermoblockerTM, Coy Corporation Temp Cycler II, Corbett Research FTS-960, Hybaid OmniGene witecMicroblock, Quatro BioSystems T-C-40 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |