Läs mer
Läs mer
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : Rack empilé non stérile
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
400 cônes/rack empilé ; 2 plateaux/carton
400 cônes/rack ; 10 racks/carton
Förpackningsstorlek
4800 pièces
960 pièces
Beskrivning
- Les pointes universelles Corning sont conçues pour s’adapter à la plupart des grandes marques de pipettes. (Un guide de compatibilité des pointes de pipettes peut être demandé ou téléchargé à partir du site Internet de Corning).
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide.
- Les pointes universelles 1 - 200 μl sont graduées avec les volumes 250 μl, 500 μl et 1 000 μl.
- Sélectionner l’une des trois options d’emballage suivantes : Les racks d’empilement de pointes comportent un empilement de cinq racks, chacun contenant 96 pointes, pour un total de 480 pointes dans un format compact. Pointes conditionnées en vrac non stériles et économiques
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Specifikationer
Specifikationer
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | Rack empilé : Deux x 5 racks de 96 |
| Quantité | 400 cônes/rack empilé ; 2 plateaux/carton |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Graduée | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering