Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de protéomes SARS-CoV-2
Microarray de protéomes SARS-CoV-2 avec 4 883 peptides spécifiques au virus imprimés en double. Le microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.051.001
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Contenu de la microarray : Protéome complet de l’ensemble du protéome du virus de la pneumonie du marché des produits de la mer de Wuhan isolé Wuhan-Hu-1 (GenBank ID : MN908947.3) comme peptides linéaires se chevauchant
- Longueur / chevauchement des peptides : 15 aa / 13 aa
- Nombre de peptides / points : 4 883 peptides imprimés en double et HA et peptides de contrôle HA et polio
- Produits associés : Plateau d’incubation PEPperCHIP 3/1, anticorps de contrôle anti-HA PEPperCHIP, analyseur PepSlide
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
Verre microscopique | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
1 copie de matrice par microarray | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 |