Learn More
Gilson™ KIT ANTI-CORROSION
Ideal protection for PIPETMAN P1000, PIPETMAN NEO P1000N and PIPETMAN F1000 while pipetting corrosive liquids, such as acids
Marque:  Gilson™ F144570
Code produit. 13118026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.30€
    29.70€ / 1 pièce
    Économisez 9.60€
    24% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 30-01-2026
Description
Accessoires pipetman
• Filtre anti-corrosion P1000, P1000N et F1000
• Kit embout + filtres