Learn More
Nickel Electro™ Spatule RMN en acier inox
Code produit. 12892326 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) unitSize
12892326 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 12892326 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 9576
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La spatule RMN en acier inox de Nickel Electro™ est recommandée pour les petits échantillons de poudre.
  • Acier inox
  • Non magnétique
  • Finition brillante
  • Recommandée pour les petits échantillons de poudre à introduire dans des tubes RMN de 5 mm de diamètre extérieur.
  • La spatule mesure 250 mm de long et vous permet d’atteindre le fond du tube pour retirer facilement les échantillons.
  • L’extrémité arrondie de la spatule à pointe incurvée peut être utilisée comme une cuillère tandis que l’extrémité plate peut être utilisée pour casser les échantillons coincés.
  • Les deux extrémités mesurent 3,5 mm de large
Spécification
Quantité 1 de chaque
Revêtement PTFE
Type de produit Spatule
Température (métrique) Max 260°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 250 mm